Learn More
Azlon™ Tube de distribution de gaz
Code produit 12663012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Type de produit:
Tube de distribution de gaz
Tube de distribution de gaz à bouchon supérieur
Tube de distribution de gaz à deux courbures
Tube d’alimentation en gaz latéral
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Type de produit Conditionnement
12663012 205 mm Tube de distribution de gaz 5 pièces
12673012 290 mm Tube de distribution de gaz à bouchon supérieur 5 pièces
12683012 335 mm Tube d’alimentation en gaz latéral 5 pièces
12693012 475 mm Tube de distribution de gaz à deux courbures 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12663012 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur DT001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.02€
    27.14€ / 5 pièces
    Économisez 6.88€
    20% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Fabrication en PP. Le tube de distribution de gaz Azlon™ est idéal pour remplacer les alternatives en verre fragiles.
  • Tubes de distribution en PP rigides pré-courbés
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Conviennent à de nombreux types d’expériences de collecte de gaz dans les écoles et les universités
Spécification
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (impériale) 8 po
Longueur totale (métrique) 205 mm
À utiliser avec (application) De nombreux types d’expériences de collecte de gaz dans les écoles et les universités
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tube de distribution de gaz