Learn More
Azlon™ Tube de distribution de gaz
Code produit 12673012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
205 mm
290 mm
335 mm
475 mm
Type de produit:
Tube de distribution de gaz
Tube de distribution de gaz à bouchon supérieur
Tube de distribution de gaz à deux courbures
Tube d’alimentation en gaz latéral
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Type de produit Conditionnement
12673012 290 mm Tube de distribution de gaz à bouchon supérieur 5 pièces
12683012 335 mm Tube d’alimentation en gaz latéral 5 pièces
12663012 205 mm Tube de distribution de gaz 5 pièces
12693012 475 mm Tube de distribution de gaz à deux courbures 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12673012 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur DT002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabrication en PP. Le tube de distribution de gaz Azlon™ est idéal pour remplacer les alternatives en verre fragiles.
  • Tubes de distribution en PP rigides pré-courbés
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Conviennent à de nombreux types d’expériences de collecte de gaz dans les écoles et les universités
Spécification
Matériau Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 0,23 in
Longueur totale (impériale) 11,41 in
Longueur totale (métrique) 290 mm
À utiliser avec (application) De nombreux types d’expériences de collecte de gaz dans les écoles et les universités
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Type de produit Tube de distribution de gaz à bouchon supérieur