Learn More
Azlon™ PEHD Azlon™, flacon d’aspiration à col large
Code produit 10359554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10359554 100 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10359554 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BWX072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    564.01€ / 1 pièces
    Économisez 235.99€
    29% de réduction
En stock
S’utilise avec : Pour la distribution de paillasse de liquides de laboratoire courants et le stockage ou le transport en vrac de liquides et de poudres
Caractéristiques :
  • Grande capacité
  • Ouverture large pour faciliter le remplissage
  • Bouchon à vis avec un joint en caoutchouc étanche pour éviter les fuites et les déversements
  • Robinet d’arrêt étanche
  • Poignées de transport pour faciliter leur manipulation
Utilisations :
  • Distribution sur paillasse
  • Stockage en vrac
  • Transport
  • Liquides 
  • Poudres
Spécification
Capacité (impériale) 26 gal
Capacité (métrique) 100 l
Diamètre (métrique) intérieur de col 240 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de paillasse de liquides de laboratoire courants et le stockage ou le transport en vrac de liquides et de poudres
Hauteur (métrique) avec bouchon 770 mm
Comprend Bouchon, poignées de transport
Matériau HDPE
Type de goulot Large
Type de produit Ballon d’aspiration
Forme Cylindrique