Learn More
Azlon™ Polypropylène, dame-jeane robuste avec robinet d’arrêt
Code produit 11303464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11303464 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11303464 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BNP10A
Les essentiels du quotidien de DWK Life Sciences
Utilisez le code promo 27957
Afficher toutes les promotions
En stock
S’utilise avec : Pour une mise en place aisée sur des étagères ou une paillasse ; Autoclavable ; Couleur : Blanc (translucide)
À utiliser avec : Pour un placement facile sur des étagères ou un comptoir ; Autoclavable ; Couleur : Blanc (translucide)
  • Les produits participent au programme My Green Lab ACT Label. Ce ACT label est l’éco-label de référence pour les produits de laboratoire, garantissant responsabilité, cohérence et transparence (ACT) afin de permettre un approvisionnement durable en laboratoire.
  • La damenelle et le bouchon sont fabriqués en polypropylène (PP) conforme à la réglementation, avec une option de robinet d’arrêt robuste étanche, fabriqué en USP résine PP conforme à la classe VI pour une distribution de liquides sûre et facile.
  • Performance fiable, chaque jour : De la préparation des médias à la manipulation de liquides à grand volume, les AZLON™ voitures offrent des performances fiables et conviviales lorsque la manipulation des liquides est importante.
  • Léger et durable : AZLON™ les dame-jeans, fabriqués en PP de haute qualité, sont durables, résistants aux éclats et légers – parfaits pour les laboratoires très fréquentés.
  • Conçu pour la facilité d’utilisation et la sécurité : Les poignées ergonomiques assurent une prise solide, le profil carré en forme trapue offre une excellente stabilité sur le dessus de laboratoire ou en transport tout en optimisant l’espace précieux du laboratoire, avec l’ajout d’un robinet d’arrêt étanche, nos transporteurs permettent une distribution sécurisée et contrôlée.
  • Fonctionnalités pratiques qui soutiennent votre flux de travail : Les gradations moulées permettent une gestion facile du volume, les condensateurs pour les voitures de 10L et 20L sont équipés de guides de forage moulés pour faciliter la localisation des sondes, des conduites d’alimentation et de l’aspiration des fluides, et le robinet d’arrêt robuste étanche s’ouvre et se ferme en un quart de tour.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Naturel (Translucide)
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Pour une mise en place aisée sur des étagères ou une paillasse
Hauteur (métrique) avec bouchon 360 mm
Comprend Bouchon, poignée de transport moulée
Matériau Polypropylène
Mouth Style Large
Type de produit Bonbonne avec robinet d’arrêt
Forme Octogonale