Learn More
PEHD Azlon™, jerrican
Code produit 10749365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10749365 Capacité : 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10749365 Fournisseur Azlon Code fournisseur JGH140
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capacité métrique : 1 l
  • Léger et robuste
  • Résistant à la corrosion
  • Adapté aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 l
Dimensions (L x l x H) 124 x 72 x 163 mm
Matériau PE-HD
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Jerrican