Learn More
PEHD Azlon™, jerrican
Description
Capacity Metric: 5 L
- Léger et robuste
- Résistant à la corrosion
- Adapté aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires conformément aux réglementations européennes et américaines de la FDA
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,3 gal. |
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Dimensions (L x l x H) | 186 x 134 x 282 mm |
| Matériau | PEHD |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Type de produit | Jerrican |