Learn More
Azlon™ Cuillère de dosage PEHD Azlon™
Code produit 11367784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
350 mm
405 mm
Capacité (métrique):
150 mL
750 ml
1250 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11367784 405 mm 1250 mL 1 pièce
11343724 250 mm 150 mL 5 pièces
12094618 350 mm 750 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367784 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur SWL040
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Cuillère en PE à la fois légère et solide. Le Azlon™ La cuillère doseuse en PEHD est résistante aux produits chimiques et convient au contact alimentaire.
  • Pelles robustes en polyéthylène rigide naturel
  • Légères et offrant une excellente résistance chimique
  • Autorisé pour contact alimentaire
Spécification
Type de produit Cuillère de dosage
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 1250 mL
Longueur (métrique) 405 mm