Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Code produit 10608015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 mL
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 ml
2 000 ml
Nb par paquet:
10/boîte
10/lot
110
1200
30
350
420
5/boîte
60
800
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Nb par paquet unitSize
10608015 30 ml 10/boîte 10 pièces
15777977 30 ml 1200 1 pièce
10195714 60 mL 10/lot 10 pièces
15787977 60 mL 800 1 pièce
12565886 100 ml 10/boîte 10 pièces
15797977 100 ml 420 1 pièce
10616865 125 ml 10/boîte 10 pièces
15707987 125 ml 350 1 pièce
10626865 150 ml 10/boîte 10 pièces
12074707 250 ml 10/boîte 10 pièces
10708805 500 ml 10/boîte 10 pièces
15737987 500 ml 110 1 pièce
15747987 1 000 ml 60 1 pièce
10125374 1000 ml 5/boîte 5 pièces
15757987 2 000 ml 30 1 pièce
10298144 2000 ml 5/boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10608015 Fournisseur Azlon Code fournisseur BNH0030PN
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, con
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD AzlonTM offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conforméme
  • Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
  • Légers mais très durables
  • Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
  • Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau PEHD
Nb par paquet 10/boîte
Couleur de bouchon Translucide
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 66 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 33 mm
Type de bouchon Bouchon à vis