Learn More
Flacons carrés gradués translucides PEHD Azlon™ avec bouchons
Code produit 10115044
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10115044 250 ml 10 pièces
10054164 25 ml 10 pièces
10574725 50 ml 10 pièces
10574915 100 mL 10 pièces
11303504 500 ml 10 pièces
11313504 1000 ml 5 pièces
11323504 2000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10115044 Fournisseur Azlon Code fournisseur BGE230P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez une large gamme de liquides et de solides dans ces flacons carrés gradués. Les flacons carrés gradués translucides en PEHD Azlon™ avec bouchon sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Store a wide range of liquids and solids with these graduated square bottles. AzlonTM HDPE Translucent Graduated Square Bottles with Plug Caps are suitable for food contact applications in accordance with EU and USA regulations.
  • Flacons carrés robustes avec bouchon à joint et bouchon à vis
  • Les bouchons faciles à saisir possèdent une bascule permettant d’attacher le fil au col à l’aide d’un contact inviolable
  • Graduations moulées pour une mesure approximative du volume
  • Gain de place
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucides
Diamètre (métrique) intérieur de col 34 mm
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation de liquides ou de solides
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 60 mm
Nb par paquet 10/boîte
Largeur (métrique) 56mm
Couleur de bouchon Translucide
Certifications/Conformité UE ; États-Unis
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 108 mm
Type de produit Flacon carré gradué
Largeur (impériale) 2,2 in
Longueur (impériale) 2,36 in
Hauteur (impériale) 4,25 in
Diamètre (métrique) 34 mm (col intérieur)
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable