Learn More
Cône de sédimentation en plastique d’Imhoff Azlon™
Code produit. 12053374
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
1000 mL
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Volume (métrique) missing translation for 'unitSize'
12053374 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Code produit. 12053374 missing translation for 'mfr' Azlon missing translation for 'supplierNo' SWX008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    80.08€ / 1 pièces
    Économisez 152.92€
    65% de réduction
Expédition estimée: 11-03-2027
Cône incolore en polymère transparent styrène-acrylonitrile S.A.N avec graduations moulées
  • Cône S.A.N. incolore et transparent avec graduations moulées
  • Graduations de 2 ml à 1 000 ml (en graduations mélangées)
  • L’extrémité inférieure est dotée d’un bouchon (pièce de rechange incluse) pour faciliter le retrait de l’échanti
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12672
Volume (métrique) 1000 mL
À utiliser avec (application) Pour la détermination de la quantité de sédiments dans les eaux usées ou les déchets industriels
Graduée 2 à 1000 ml
Comprend Bouchon
Matériau Plastique