Learn More
Entonnoir PEBD industriel Azlon™
Code produit 11373664
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
100 mm
120 mm
140mm
180mm
230mm
245mm
290mm
380mm
Diamètre (métrique) de la tige:
9mm
11 mm
12 mm
13 mm
17 mm
21 mm
24mm
27 mm
36mm
Hauteur (métrique):
80 mm
102 mm
121 mm
141 mm
181 mm
226 mm
239 mm
277 mm
351 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) unitSize
11373664 120 mm 12 mm 121 mm 10 pièces
11363664 100 mm 11 mm 102 mm 10 pièces
11383664 180mm 17 mm 181 mm 5 pièces
10575115 230mm 21 mm 226 mm 5 pièces
12044837 140mm 13 mm 141 mm 5 pièces
11393664 245mm 24mm 239 mm 1 pièce
10504355 290mm 27 mm 277 mm 1 pièce
12090773 380mm 36mm 351 mm 1 pièce
12511456 80 mm 9mm 80 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11373664 Fournisseur Azlon Code fournisseur FWC106
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène et incassables dans le cadre d’une utilisation normale. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européenn
En PE et incassable dans des conditions normales d’utilisation. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
  • Entonnoirs industriels rigides en polyéthylène
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 120 mm
Capacité (métrique) 450 ml
Diamètre (métrique) de la tige 12 mm
Matériau PE-HD
Hauteur (métrique) 121 mm