Learn More
Entonnoir PEBD industriel Azlon™
Description
En PE et incassable dans des conditions normales d’utilisation. Les entonnoirs industriels en PEHD Azlon™ conviennent aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Entonnoirs industriels rigides en polyéthylène
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- Présentent des rebords supérieurs droits pour éviter les déversements
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 180mm |
| Capacité (métrique) | 1500 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 17 mm |
| Matériau | PE-HD |
| Hauteur (métrique) | 181 mm |