Learn More
Pissette avec ventilation de sécurité et étiquette multilingue Azlon™
Code produit 12116230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Acétone
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Description:
Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais
Région 4 :Arabe, français, anglais
Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais
Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Chemical Label Description Couleur de bouchon unitSize
12116230 250 ml I.M.S. Impression en anglais, français, allemand et espagnol Jaune 5 pièces
11373514 250 ml Acétone Impression en anglais, français, allemand et espagnol Rouge 5 pièces
12126230 250 ml Éthanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Orange 5 pièces
11383514 250 ml Méthanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Vert -
12196220 250 ml Isopropanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Bleu 5 pièces
15307037 500 ml Acétone Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais Rouge 5 pièces
12327512 500 ml Acétone Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais Rouge 5 pièces
12357512 500 ml Éthanol Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais Orange 5 pièces
15387037 500 ml Éthanol Région 4 :Arabe, français, anglais Orange 5 pièces
15367037 500 ml Méthanol Région 4 :Arabe, français, anglais Vert 5 pièces
15337037 500 ml Éthanol Région 3 : russe, polonais, allemand, anglais Orange 5 pièces
11329643 500 ml Acétone Impression en anglais, français, allemand et espagnol Rouge 5 pièces
15317037 500 ml Méthanol Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais Vert 5 pièces
15357037 500 ml Acétone Région 4 :Arabe, français, anglais Rouge 5 pièces
15377037 500 ml Isopropanol Région 4 :Arabe, français, anglais Bleu 5 pièces
12397512 500 ml Méthanol Région 2 : norvégien, danois, suédois, anglais Vert 5 pièces
15327037 500 ml Isopropanol Région 3 :russe, polonais, allemand, anglais Bleu 5 pièces
12550456 500 ml Méthanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Vert 5 pièces
11393514 500 ml I. M. S. Impression en anglais, français, allemand et espagnol Jaune 5 pièces
11303524 500 ml Isopropanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Bleu 5 pièces
11349643 500 ml Éthanol Impression en anglais, français, allemand et espagnol Orange 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 12116230 Fournisseur Azlon Code fournisseur WGW534VTML
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et utilisez une variété de solvants avec des étiquettes multilingues pour une meilleure sécurité. Les pissettes d’évacuation en PEBD multilingue Azlon sont disponibles en quatre combinaisons de marquage multilingues différentes. Les étiquettes de teneur en solvant correspondent à des couvercles à code couleur pour faciliter l’identification dans une variété de cadres.
Stockez et utilisez différents solvants avec des étiquettes multilingues pour une sécurité renforcée. Les pissettes avec ventilation en PEBD multilingues Azlon sont disponibles dans quatre combinaisons multilingues. Les étiquettes indiquant le solvant contenu correspondent à des couvercles à code couleur pour une identification aisée dans une multitude d’environnements.
  • Pissettes à col large multilingues dotées de la valve d’évacuation de vapeur brevetée DripLok™ qui empêche les égouttements de solvant
  • Impression indélébile en quatre langues (anglais, français, allemand et espagnol)
  • Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
  • Dotées de bouchons en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
  • Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Translucide
Description Impression en anglais, français, allemand et espagnol
Comprend Bouchons en polypropylène et béchers de couleur avec extrémité de buse fine pour contrôler le jet avec précision
Matériau PEBD
Longueur (métrique) 25,4cm
Quantité 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Largeur (métrique) 24,1cm
Couleur de bouchon Jaune
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 5,6 cm
Type de produit Pissette avec étiquettes imprimées multilingues
Chemical Label I.M.S.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Couvercle
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable