Learn More
Azlon™ Flacons de distribution ronds en PEBD Azlon™ avec buse pivotante
Description
Convient pour une utilisation comme flacon compte-gouttes ou de lavage et pour la distribution de gels
- Flacons ronds en PEBD équipés d’un bouchon à buse pivotante
- La buse se rétracte dans le bouchon pour sceller le flacon
- Disponibles conditionnés en vrac
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 10 |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 145 mm |
| Diamètre (métrique) | 59 mm |
| Type de bouchon | Buse pivotante |
| Forme | Rond |