Learn More
Pissettes PEBD Azlon™ avec bec verseur
Code produit 10729555
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10729555 250 ml 5 pièces
10054614 500 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit 10729555 Fournisseur Azlon Code fournisseur BGF130P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Embouts de précision, parfaits pour la distribution de jet liquide fin. Les pissettes en PEBD Azlon™ avec bec verseur intégré sont conçues de façon ergonomique pour répondre à une variété de besoins de lavage.
Pointes de précision idéales pour distribuer des liquides fins en jet. Les pissettes en PEBD Azlon™ avec bec verseur intégré offrent une conception ergonomique et répondent à une variété de besoins de lavage.
  • Pissettes en PEBD ergonomiques avec embout à jet pour tube de distribution moulé intégralement
  • La section transversale hexagonale fine rend les flacons particulièrement adaptés aux petites mains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8,45 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe du col 29 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 21 mm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation comme pipette ou la distribution à jet de liquides fins
Comprend Embout d’injection pour tube de distribution intégralement moulé
Matériau PEBD
Nb par paquet 5/boîte
Plage de températures (métrique) –50 à 80°C
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 159 mm
Type de produit Pissette
Diamètre (métrique) 21 mm (col intérieur) ; 29 mm (col extérieur)
Type de bouchon Bec verseur intégré
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Non autoclavable