Learn More
Couvercles Azlon™ pour la stérilisation du bac
Code produit 12073974
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Aflu de stérilisation de 10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12073974 Aflu de stérilisation de 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12073974 Fournisseur Azlon Code fournisseur TWR205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.17€
    57.68€ / 1 pièces
    Économisez 1.49€
    2% de réduction
Expédition estimée: 05-02-2027
À utiliser pour stériliser un bac
  • Les couvercles doivent être achetés séparément du bac
  • Les couvercles ne sont pas autoclavables
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
À utiliser avec (équipement) Aflu de stérilisation de 10 L
Matériau PS