Learn More
Panier de forme basse Azlon™
Code produit 11373464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11373464 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11373464 Fournisseur Azlon Code fournisseur TWR200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.85€
    36.69€ / 1 pièces
    Économisez 10.16€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 27-04-2027
Fabrication en polypropylène. Le panier de forme basse Azlon™ est un modèle rectangulaire fort et léger adapté à une utilisation comme panier de vidange / d’autoclave ou pour un stockage général. Les unités non utilisées sont empilées afin d’économiser de l’espace. Bonne résistance chimique et autoclavable jusqu’à 121°C.
En PP. Le panier de forme basse Azlon™ est un modèle rectangulaire fort et léger
adapté à une utilisation comme panier de vidange / d’autoclave ou pour un stockage général. Les unités non utilisées sont empilées afin d’économiser de l’espace. Bonne résistance chimique et autoclavable jusqu’à 121°C.
  • Panier rectangulaire solide et léger
  • Convient à une utilisation comme panier autoclave/de vidange ou pour le stockage général
  • Les unités non utilisées sont empilées afin d’économiser de l’espace
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité (métrique) 10 L
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation comme panier autoclave/de vidange ou pour le stockage général
Hauteur (métrique) extérieure 100 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau PP
Largeur (métrique) extérieure 300 mm