Learn More
Azlon™ Pissette intégrale ronde multilingue Azlon™
Description
- Affichage multilingue
- Pissette à col large
- Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
- Choisissez parmi cinq étiquettes de solvants, y compris les nouveaux symboles du système général harmonisé, le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité
- Dotées de bouchon en PP monobloc à code couleur qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Conçues avec bec verseur intégré pour éviter toute contamination
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Comprend | Bec verseur intégré |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Chemical Label | Acétone |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de produit | Pissette |