Learn More
Contrôleur de pipette Azlon™
Code produit 11930885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11930885 Bleu 1 pièce
11303714 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11930885 Fournisseur Azlon Code fournisseur PFL001B
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Remplissage facile et précis des pipettes, contrôlé au niveau du pouce par le vide. Le contrôleur de pipettes The Azlon™ utilise un nouvel ensemble de de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
Remplissage facile et précis des pipettes, contrôlé au niveau du pouce par le vide. Le contrôleur de pipettes The Azlon™ utilise un nouvel ensemble de de vanne en PTFE et en caoutchouc de silicone pour permettre un contrôle précis du remplissage et du vidage des pipettes.
  • Un nouveau distributeur en PTFE et en caoutchouc de silicone contrôle le vide créé en appuyant simplement sur l’ampoule unique en caoutchouc
  • En déplaçant les pipettes avec levier pour pouce de 0,1 ml à 100 ml, il est possible de remplir et de vider facilement et avec précision
  • Les pipettes soufflées sont adaptées en relâchant une petite boule de compression avec le pouce
  • Un filtre à membrane en PTFE remplaçable garantit que le liquide n’est pas aspiré accidentellement dans l’unité (2 fournis)
  • Le filtre et le cône de support de la pipette peuvent être stérilisés par autoclavage
Spécification
Matériau PVDF, Acier inoxydable
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Applications cliniques, hospitalières, biologiques, chimiques, agro-alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et médico-légales
Couleur Bleu
Volume (métrique) 0,1 ml à 100 ml
Type Pipette à déplacement positif répétitif