Learn More
Barreau d’agitation magnétique à anneau pivotant Azlon™
Description
En PTFE magnétique. Le barreau d’agitation à anneau de rotation Azlon™ possède un anneau de rotation central qui assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières.
- En PTFE magnétique
- L’anneau de rotation central assure une centrifugation efficace, même sur les bases courbes ou irrégulières
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Dimensions (L x l x H) | 0.47 po (L) |
| Longueur (impériale) | 0.47 po |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 0.17 po |
| Longueur (métrique) | 12 mm |
| Matériau | Aimant |
| Quantité | 2/Bte |
| Forme | Anneau de rotation |
| Type | Barreau d’agitation |