Learn More
Éprouvette en PMP Azlon™ avec graduations moulées
Code produit 12070003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.2mL
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
12070003 250 ml 2 ml 1 pièce
11323584 10 ml 0.2mL 10 pièces
10665705 100 ml 1 ml -
10524355 1000 ml 10 ml 1 pièce
11333584 25 ml 0,5 ml 5 pièces
11363584 2000 ml 20 ml 1 pièce
10218024 500 ml 5 ml 1 pièce
10566455 - 1 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12070003 Fournisseur Azlon Code fournisseur CT0250P
Expédition estimée: 10-12-2026
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique. Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
En PMP pour son point de fusion élevé et sa bonne stabilité thermique.Les éprouvettes en PMP Azlon™ avec graduations moulées sont autoclavables et offrent une solution fiable pour mesurer le volume des liquides en laboratoire.
  • Les graduations en relief moulées sur l’éprouvette transparente permettent de mesurer des volumes d’un simple coup d’œil
  • Le grand bec verseur facilite la distribution des liquides
  • Base hexagonale antidérapante sans effet ventouse, garantissant la stabilité
  • Autoclavables à 121deg.C
  • Conforme à la norme ISO 6706
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau PMP
Tolérance plusmn;2 ml
Certifications/Conformité ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, partie 177.1520
Classe Classe B.
Diamètre (métrique) 42 mm
Quantité 1/boîte
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Forme Rond
Température max. (impériale) 275deg;F
À utiliser avec (application) Usage des denrées alimentaires et des boissons
Base Type Hexagonale
Hauteur (métrique) 315 mm
Type de produit Bouteille graduée
Température max. (métrique) 135 °C