Learn More
Flacons ronds Boston en polycarbonate Azlon™
Code produit 15394931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Graduations:
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
15394931 500 ml 50 ml 12 pièces
15384931 1 000 ml 100 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15394931 Fournisseur Azlon Code fournisseur BRC0500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéaux pour la préparation et le stockage de milieux biologiques, de réactifs et de solutions aqueuses
  • Flacons pour milieux en PC hautement transparent avec bouchons en PP sans revêtement
  • Conviennent pour la stérilisation répétée par autoclavage à 121°C
  • Étanches
  • Conception ronde classique
  • Robustes, conçus pour une utilisation intensive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) intérieur de col 28mm
À utiliser avec (application) Préparation et stockage de milieux biologiques, de réactifs et de solutions aqueuses
Comprend Bouchon
Matériau PC
D.I. du col (métrique) 28mm
Quantité 12/boîte
Transparence Oui
Graduations 50 ml
Graduated Oui
Forme Boston, rond
Hauteur (métrique) 175 mm
Type de produit Flacon, Boston rond
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 81 mm