Learn More
Dessiccateur à vide en polycarbonate Azlon™ avec robinet d’arrêt
Code produit 12080253
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
262 mm
296 mm
Diamètre (métrique) de la plaque:
205 mm
236 mm
Diamètre (métrique) interne:
215 mm
245 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) de la plaque Diamètre (métrique) interne Conditionnement
12080253 296 mm 236 mm 245 mm 1 pièce
12060253 262 mm 205 mm 215 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12080253 Fournisseur Azlon Code fournisseur DWA245
Expédition estimée: 28-01-2027
Durable avec résistance élevée aux chocs et résiste aux pressions de vide élevées en toute sécurité
Durable avec une résistance élevée aux impacts et résiste en toute sécurité aux pressions de vide élevées
  • Couvercle et base en polycarbonate transparent
  • Durable avec résistance élevée aux chocs
  • Résiste aux pressions de vide élevées en toute sécurité
  • La plaque en céramique permet l’utilisation de creusets incandescents
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polycarbonate
Type de produit Dessiccateur à vide
Comprend Robinet d’arrêt
Quantité 1 / boîte
Hauteur (métrique) 296 mm
Hauteur (métrique) intérieure 195 mm
Diamètre (métrique) de la plaque 236 mm
Diamètre (métrique) interne 245 mm