Learn More
Cuve pneumatique cylindrique en PE Azlon™
Code produit 12098933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
12098933 200 mm 1 pièce
12008943 250 mm 1 pièce
12018943 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12098933 Fournisseur Azlon Code fournisseur TGJ058
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Cuves pneumatiques cylindriques monobloc
  • Plus léger que le verre
  • Peuvent résister à des températures pouvant atteindre 80°C
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau Polyéthylène
Forme Cylindrique
Type Cuve pneumatique
Hauteur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) 200 mm