Learn More
Pipette graduée en PP de classe B Azlon™
Description
- Étalonnées pour des tolérances de classe B
- Pointe spécialement fabriquée pour garantir une excellente qualité
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Étalonnées pour des tolérances de classe B |
| Certifications/Conformité | ISO 835 |
| Matériau | Polypropylène |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,1 mL |
| Couleur | Translucide |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Type | Pipette |