Learn More
Plateau porte-instruments en PP Azlon™
Description
- Rigide et robuste
- Toutes les tailles ont des côtés verticaux profonds de 22 mm
- Autoclavables à 121°C
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l) | 610 x 350 mm |
| Longueur (métrique) | 610 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 350 mm |
| Longueur (impériale) | 24 po |
| Nb par paquet | 1 |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (impériale) | 13,7 in |
| Autoclavable | Autoclavable |