Learn More
Azlon™ Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Code produit 11323724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11323724 160 mm 50 ml 5 pièces
11349633 385 mm 1 000 ml 1 pièce
12511516 102 mm 10 mL 5 pièces
11333724 198 mm 100 mL 5 pièces
12521516 259 mm 250 ml 5 pièces
11313724 137 mm 25 ml 5 pièces
12591506 60 mm 2 ml 5 pièces
11359623 315 mm 500 mL 5 pièces
12501516 82 mm 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11323724 Supplier Azlon™ Supplier No. SWL018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.05€
    14.29€ / 5 pièces
    Économisez 4.76€
    24% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Permet de doser des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
  • En polypropylène autorisé pour contact alimentaire
  • Le dessus est plat pour la stabilisation des poudres
  • La base est plate, permettant ainsi aux pelles de se tenir à l’horizontale
  • La capacité est clairement moulée sur chaque taille
Specifications
Type de produit Cuillère de dosage
Matériau Polypropylène
Comprend Poignée
Capacité (métrique) 50 ml
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 160 mm