Learn More
Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Code produit 11349633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) unitSize
11349633 385 mm 1 000 ml 1 pièce
12511516 102 mm 10 mL 5 pièces
11333724 198 mm 100 mL 5 pièces
12521516 259 mm 250 ml 5 pièces
11313724 137 mm 25 ml 5 pièces
12591506 60 mm 2 ml 5 pièces
11359623 315 mm 500 mL 5 pièces
11323724 160 mm 50 ml 5 pièces
12501516 82 mm 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11349633 Fournisseur Azlon Code fournisseur SWL140
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de doser des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
  • En polypropylène autorisé pour contact alimentaire
  • Le dessus est plat pour la stabilisation des poudres
  • La base est plate, permettant ainsi aux pelles de se tenir à l’horizontale
  • La capacité est clairement moulée sur chaque taille
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cuillère de dosage
Matériau Polypropylène
Comprend Poignée
Capacité (métrique) 1 000 ml
Stérilité Non-sterile
Longueur (métrique) 385 mm