Learn More
Azlon™ Cuillère de dosage en polypropylène Azlon™
Code produit 12511516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
60 mm
82 mm
102 mm
137 mm
160 mm
198 mm
259 mm
315 mm
385 mm
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 mL
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
12511516 102 mm 10 mL 5 pièces
11349633 385 mm 1 000 ml 1 pièce
11333724 198 mm 100 mL 5 pièces
12521516 259 mm 250 ml 5 pièces
11313724 137 mm 25 ml 5 pièces
12591506 60 mm 2 ml 5 pièces
11359623 315 mm 500 mL 5 pièces
11323724 160 mm 50 ml 5 pièces
12501516 82 mm 5 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 12511516 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur SWL008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.95€
    6.90€ / 5 pièces
    Économisez 3.05€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Permet de doser des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
Dosez des réactifs chimiques ou des denrées alimentaires en toute sécurité avec ces pelles. La pelle de dosage en polypropylène Azlon™ est fournie avec le haut et le bas plats.
  • En polypropylène autorisé pour contact alimentaire
  • Le dessus est plat pour la stabilisation des poudres
  • La base est plate, permettant ainsi aux pelles de se tenir à l’horizontale
  • La capacité est clairement moulée sur chaque taille
Spécification
Type de produit Cuillère de dosage
Matériau Polypropylène
Comprend Poignée
Capacité (métrique) 10 mL
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 102 mm