Learn More
Azlon™ Entonnoirs à poudre en polypropylène Azlon™
Description
En PP léger et durable.L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’ accumulation de la poudre pour améliorer le débit.Les deux plus grandes tailles possèdent une partie supérieure à parois verticales pour empêcher les déversements.
- Entonnoir à poudre en polypropylène léger
- Incassables dans des conditions d’utilisation normales
- La tige parallèle minimise l’“accumulation” de poudre pour améliorer le débit
- Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 290mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 35mm |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 208 mm |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Description | Conique |