Learn More
Entonnoirs à poudre en polypropylène Azlon™
Code produit 12571506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
290mm
420 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
35mm
36 mm
48 mm
Hauteur (métrique):
69 mm
74 mm
90 mm
106 mm
135 mm
208 mm
270 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Hauteur (métrique) unitSize
12571506 120 mm 30 mm 106 mm 5 pièces
10589730 150 mm 36 mm 135 mm 5 pièces
12030783 290mm 35mm 208 mm 1 pièce
12040783 420 mm 48 mm 270 mm 1 pièce
12074628 65 mm 18 mm 69 mm 5 pièces
12561506 80 mm 22 mm 74 mm 5 pièces
12054638 100 mm 26 mm 90 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12571506 Fournisseur Azlon Code fournisseur FWC208
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polypropylène léger et durable. L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’accumulation de la poudre pour améliorer le débit. Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux pour empêcher tout déversement.
En PP léger et durable.L’entonnoir à poudre en polypropylène Azlon™ est doté d’une tige parallèle qui minimise l’ accumulation de la poudre pour améliorer le débit.Les deux plus grandes tailles possèdent une partie supérieure à parois verticales pour empêcher les déversements.
  • Entonnoir à poudre en polypropylène léger
  • Incassables dans des conditions d’utilisation normales
  • La tige parallèle minimise l’“accumulation” de poudre pour améliorer le débit
  • Les deux plus grandes tailles ont des bouchons verticaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 120 mm
Diamètre (métrique) de la tige 30 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 106 mm
Autoclavable Autoclavables