Learn More
Azlon™ Flacons à col large en polypropylène
Code produit 10175184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
100 ml
125 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
Quantité:
10/boîte
10 / boîte
110/boîte
1 200/paquet
200/boîte
30/boîte
330/boîte
350/paquet
420/paquet
5/boîte
5/lot
60/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
110 pièces
200 pièces
30 pièces
330 pièces
350 pièces
5 pièces
55 pièces
60 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
10175184 30 ml 10 / boîte 10 pièces
15708017 30 ml 1 200/paquet 1 pièce
10136494 60 ml 10 / boîte 10 pièces
15767977 100 ml 420/paquet 1 pièce
15347017 125 ml 350/paquet 350 pièces
15367017 150 ml 330/boîte 330 pièces
15377017 250 ml 200/boîte 200 pièces
10287764 250 ml 10 / boîte 10 pièces
15387017 500 ml 110/boîte 100 pièces
16439013 500 ml 110/boîte 110 pièces
10635325 500 ml 10/boîte 10 pièces
15397017 1 000 ml 60/boîte 55 pièces
16449013 1 000 ml 60/boîte 60 pièces
10034604 1000 ml 5/boîte 5 pièces
15307027 2 000 ml 30/boîte 30 pièces
10799145 2000 mL 5/lot 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10175184 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BWP0030PN
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En plastique durable et résistant. Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
En plastique durable et résistant.Les flacons en polypropylène à col large Azlon™ sont faciles à nettoyer et conçus pour un versement efficace et sans effort.
  • Flacons en polypropylène rigide haute pureté avec bouchons à vis en polypropylène
  • Conception étanche sans joint
  • Contours intérieurs lisses pour un versement simplet et efficace
  • Robustes, conçus pour une utilisation durable
  • Spécialement conçus pour répondre à un large éventail d’applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable à 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1,01 oz.
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage
Matériau Polypropylène
D.I. du col (métrique) 22 mm
Quantité 10 / boîte
Transparence Haute pureté
Matériau de revêtement Non revêtus
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Bouteille ronde à large goulot
Hauteur (impériale) 2,75 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 32 mm
Type de bouchon Bouchon à vis