Learn More
Récipients à col large en polypropylène Azlon™ avec bouchons à vis
Code produit 12594997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantité:
24/boîte
36/boîte
48/boîte
72/boîte
Conditionnement:
24 pièces
36 pièces
48 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
12594997 250 ml 36/boîte 36 pièces
12046902 30 ml 72/boîte 72 pièces
12830347 60 ml 48/boîte 48 pièces
12571496 125 ml 36/boîte 36 pièces
12501486 500 ml 24/boîte 24 pièces
12545007 950 ml 24/boîte 24 pièces
12511486 1200 ml 24/boîte 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12594997 Fournisseur Azlon Code fournisseur JWP0250P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00€
    150.56€ / 36 pièces
    Économisez 262.44€
    63% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
En PP. Les récipients à col large en PP Azlon™ avec bouchons à vis sont autoclavables avec leurs bouchons à vis sans joint. Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
  • Récipients à col large autoclavables avec bouchons à vis non revêtu
  • Bonne résistance chimique
  • Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux
Comprend Bouchon à vis non revêtu
Matériau Polypropylène
Quantité 36/boîte
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Poids (métrique) 2,05 kg
Clarity Translucide
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 66 mm
Joint de fermeture Sans joint
Diamètre (métrique) 89 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Récipient de stockage