Learn More
Armoire à dessiccation en polystyrène Azlon™
Code produit 11313614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
11313614 Transparent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11313614 Fournisseur Azlon Code fournisseur DWA301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    368.84€ / 1 pièces
    Économisez 92.16€
    19% de réduction
Expédition estimée: 15-03-2027
En polystyrène transparent résistant aux chocs pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les armoires à dessiccation en polystyrène Azlon™ permettent un stockage à l’abri de l’humidité et de la poussière des articles sensibles à l’humi
  • Permet un stockage résistant à l’humidité
  • Armoire en polystyrène transparent hautement résistant aux chocs
  • Fonction d’empilage gain d’espace
  • Porte étanche avec joint en caoutchouc mousse
  • Comprend un pot scellé de ge
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Comprend Cuve hermétique de gel de silice
Dimensions (L x l) 225 x 200 mm
Longueur (métrique) 225 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (métrique) 168 mm