Learn More
Bouchons à vis Azlon™ pour pissettes ventilées à col large
Description
- Disponibles en six couleurs
- Bouchons en PP monobloc qui conservent leur forme en cours d’utilisation
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
Spécification
| Couleur | Orange |
| Quantité | 5/boîte |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |