Learn More
Godet en PEHD avec bec verseur Azlon™
Code produit 12064588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Noir
White
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12064588 White 1 pièce
12025562 Noir 1 pièce
12055562 White 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12064588 Fournisseur Azlon Code fournisseur BWX114
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Godets en PEHD avec bec verseur pour un versement facilité avec graduations moulées
ulliulliPoignée permettant un levage et un transport aisés/liliBlanc ou noir au choix/liliGraduation moulée/li/ul/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Seau à bec verseur
Matériau HDPE
Autoclavable Non autoclavable
Couleur White
Quantité 1 de chaque