Learn More
Éprouvette de forme basse Azlon™ en polypropylène
Description
Caractéristiques de conception :
- Conception trapue pour plus de stabilité
- La base à purge gravitaire unique supprime l’étape du prélèvement d’eau pendant le lavage dans une machine à laver automatique de laboratoire, éliminant ainsi tous les problèmes de déversement et de contamination
- Les graduations moulées avec surimpression bleue offrent durabilité et visibilité des mesures
- La base anti-ventouse minimise les déversements lors du levage du cylindre sur une surface humide.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Classe | Classe B. |
| Balance | bleu |
| Diamètre (métrique) | 83 mm |
| Quantité | 1/boîte |
| Graduations | 20 ml |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Base Type | Circulaire |
| Hauteur (métrique) | 285 mm |
| Afficher plus |