Learn More
Azlon™ Robinet d’arrêt de rechange pour aspirateur en PEHD
Code produit 11333464
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon d’aspiration en PEHD
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11333464 Flacon d’aspiration en PEHD 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11333464 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur SCBNP01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.97€
    47.82€ / 1 pièces
    Économisez 22.15€
    31% de réduction
En stock
Remplace les robinets d’arrêt qui fuient ou qui sont usés. Le robinet d’arrêt de rechange Azlon™ pour aspirateurs en PEHD offre une excellente étanchéité s’il est installé correctement.
  • Pour une utilisation avec des aspirateurs en PEHD à usage intensif
  • S’ouvre et se ferme en un quart de tour
  • Étanche
Spécification
Type Robinet d’arrêt de rechange
Matériau PE-HD
À utiliser avec (équipement) Flacon d’aspiration en PEHD