Learn More
Azlon™ Béchers à côtés droits Azlon™
Code produit 10329564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10329564 2000 ml 1 pièce
10237974 10 ml -
10064274 25 mL 10 pièces
10799375 50 ml 10 pièces
10452205 100 ml 10 pièces
10156444 250 ml 10 pièces
10330045 400 ml 10 pièces
10074184 500 ml 10 pièces
10176304 600 ml 5 pièces
10349324 1000 ml 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10329564 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur BDA242P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.33€
    16.07€ / 1 pièces
    Économisez 24.26€
    60% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-11-2026
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers à bords droits Azlon™ constituent une excellente solution pour les applications de mesure et de distribution en laboratoire et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
  • Autoclavables à 121deg.C
  • Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
  • Forme basse, avec rebord, bec verseur large
  • Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
  • Conformes à la norme ISO 7056
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 158 mm
Diamètre (métrique) supérieur 158 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Idéaux pour une utilisation générale en laboratoire
Hauteur (métrique) 160 mm
Incréments 200 ml
Quantité Boîte de 1
Température (métrique) de fonctionnement max. -20°C à +135°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Reusable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056, FDA
Scale Blue Metric Scale
Modèle Griffin, Low Form