Learn More
Béchers à côtés droits Azlon™
Code produit 10349324
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10349324 1000 ml 5 pièces
10237974 10 ml -
10064274 25 mL 10 pièces
10799375 50 ml 10 pièces
10452205 100 ml 10 pièces
10156444 250 ml 10 pièces
10330045 400 ml 10 pièces
10074184 500 ml 10 pièces
10176304 600 ml 5 pièces
10329564 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10349324 Fournisseur Azlon Code fournisseur BDA240P
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP pour offrir solidité et bonne résistance chimique. Les béchers à bords droits Azlon™ constituent une excellente solution pour les applications de mesure et de distribution en laboratoire et sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre aux différents besoins.
  • Autoclavables à 121deg.C
  • Idéal pour une utilisation générale en laboratoire : forme stable et droite
  • Forme basse, avec rebord, bec verseur large
  • Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
  • Conformes à la norme ISO 7056
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) externe 127 mm
Diamètre (métrique) supérieur 127 mm
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau PP
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
Hauteur (métrique) 126 mm
Incréments 100 ml
Quantité 5/boîte
Température (métrique) de fonctionnement max. -20°C à +135°C
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO 7056, FDA