Learn More
Azlon™ Récipients coniques Azlon™ avec couvercle à clipser
Code produit 12036902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
2500 ml
5000 ml
Comprend:
Bouchon en PEBD étanche
Couvercle à clipser
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
250 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Comprend Conditionnement
12036902 5000 ml Bouchon en PEBD étanche 25 pièces
12076892 125 ml Couvercle à clipser 250 pièces
12086892 250 ml Bouchon en PEBD étanche 250 pièces
12096892 400 ml Bouchon en PEBD étanche 100 pièces
12006902 1000 ml Bouchon en PEBD étanche 100 pièces
12016902 2000 ml Bouchon en PEBD étanche 50 pièces
12585087 2500 ml Bouchon en PEBD étanche 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12036902 Fournisseur Azlon™ Code fournisseur JWH5000P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.40€
    212.22€ / 25 pièces
    Économisez 23.18€
    9% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Polypropylène résistant et autoclavables à 121C, les récipients Azlon™ avec couvercle ont d’une poignée moulée pour un transport sûr et sécurisé. La forme basse permet une localisation facile sur les étagères, le plateau de paillasse ou pendant le transport. Graduations moulées pour une évaluation rapide et facile du volume. Les bouchons sur les bonbonnes ont des guides de forage pour faciliter l’installation des conduites d’alimentation.
  • Récipients coniques légers et utiles avec couvercles en PEBD hermétiques
  • Bonne résistance chimique
  • Parfaits pour le stockage des échantillons, des poudres, aliments pour animaux, etc.
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations américaines
Specifications
Capacité (métrique) 5000 ml
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux
Comprend Bouchon en PEBD étanche
Matériau PEHD
Quantité 25/boîte
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Poids (métrique) 5,43 kg
Closure Included Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 210 mm
Matériau du bouchon PEBD
Diamètre (métrique) 200 mm
Type de bouchon Couvercle à clipser
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Type de produit Récipient de stockage