Learn More
Entonnoir en forme de chardon Azlon™ avec une longue tige amovible
Code produit 10365250
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
25mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Conditionnement
10365250 25mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10365250 Fournisseur Azlon Code fournisseur FWC220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
En PP
  • Entonnoir en forme de chardon avec une longue tige amovible
  • Dimensions de la tige : 6 mm de dia. ext. x 4 mm de dia. int. x 25 mm de longueur
  • La tige peut être coupée à la bonne dimension
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 34mm
Diamètre (métrique) de la tige 6mm
Matériau PP
Longueur (métrique) du tube 25mm
Type de produit Entonnoir en forme de chardon