Learn More
Pissettes cliniques à traceur en PEBD Azlon™
Code produit 12861464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Type de bouchon:
Bouchon sans aération
Évacuation de vapeur
Couleur de bouchon:
Rouge
Vert
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de bouchon Couleur de bouchon Conditionnement
12861464 250 ml Évacuation de vapeur Rouge 5 pièces
12851464 250 ml Bouchon sans aération Vert 5 pièces
12871464 250 ml Bouchon sans aération Rouge 5 pièces
10092794 500 ml Évacuation de vapeur Rouge 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12861464 Fournisseur Azlon Code fournisseur WTR250VT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.50€
    54.84€ / 5 pièces
    Économisez 5.66€
    9% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Conçu avec un système de marquage complet pour garantir une traçabilité totale
  • Conformes aux normes de l’industrie, notamment à celles de la Clinical Pathology Accreditation (organisme d’accréditation de pathologie clinique)
  • Idéales pour une utilisation dans des environnements hospitaliers cliniques et généraux
  • Zone d’écriture effaçable et réinscriptible unique
  • Bouchons d’évacuation des vapeurs DripLok™ disponibles pour une sécurité optimale avec les solvants volatils
  • Fournies avec un jeu d’étiquettes COSHH
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Pour environnements hospitaliers cliniques et généraux
Matériau PEBD
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Évacuation de vapeur
Autoclavable Non autoclavable