Learn More
AZM475271, MedChemExpress
Code produit 16498427
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498427 5 mg
16415758 10 mg
16411917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498427 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13561
MedChemExpress AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM; no inhibitory activity on Flt3, KDR, Tie-2.
AZM475271 is a potent and selective Src kinase inhibitor with IC50 of 5 nM
Spécification
Nom chimique ou matériau AZM475271
CAS 476159-98-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27ClN4O3
Quantité 5 mg
Synonyme M475271
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 42 mg/mL (94.82 mM)
SMILES CN1CCC(COC2=CC3=NC=NC(NC4=CC(OC)=CC=C4Cl)=C3C=C2OC)CC1
Poids moléculaire (g/mol) 442.94
Poids de la formule 442.94
Pourcentage de pureté 99.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease