Learn More
Synergy Healthcare™ Bobines à goussets Azo™
Code produit 15651974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 m x 100 mm
100 m x 150 mm
100 m x 200 mm
100 m x 300 mm
Quantité:
1 de chaque
4/boîte
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
15651974 100 m x 200 mm 4/boîte 2 pièces
15631974 100 m x 100 mm 1 de chaque 4 pièces
15604977 100 m x 300 mm 4/boîte 1 pièce
15641974 100 m x 150 mm 4/boîte 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15651974 Fournisseur Synergy Healthcare™ Code fournisseur MRF1062
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Emballage barrière stérile préformé, thermoscellable et pelable de haute qualité. Les bobines à goussets Azo™ Synergy Healthcare™ sont adaptées à la stérilisation d’instruments chirurgicaux, d’équipements de laboratoire ou d’ensembles (petits à moyens) utilisant de la vapeur ou de l’oxyde d’éthylène.
  • Contenu protégé contre la détérioration, les dommages et la contamination
  • Conformes aux normes EN ISO 11607 part 1 et EN 868-4.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN868-5 et ISO11607-1
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
Quantité 4/boîte
Méthode de stérilisation Vapeur et EO
Dimensions (L x l) 100 m x 200 mm
Type de produit Sac de stérilisation
Longueur (métrique) 100 m