Learn More
Synergy Healthcare™ Sachets stérilisateurs à fermeture automatique Azo™
Code produit 15661974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 90mm
230 x 90mm
250 x 130mm
330 x 200 mm
350 x 130mm
390 x 300mm
Nbre par carton:
400
800
1200
2000
Conditionnement:
1200 pièces
2000 pièces
400 pièces
800 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Nbre par carton Conditionnement
15661974 250 x 130mm 1200 1200 pièces
15671974 350 x 130mm 2000 2000 pièces
15681974 330 x 200 mm 800 800 pièces
15691974 390 x 300mm 400 400 pièces
15601984 200 x 90mm 1200 1200 pièces
15611984 230 x 90mm 1200 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15661974 Fournisseur Synergy Healthcare™ Code fournisseur MBA1085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.49€
    265.80€ / 1200 pièces
    Économisez 185.69€
    41% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Emballage barrière stérile préformé, thermoscellable et pelable de haute qualité. Synergy Healthcare™ Azo™ Les sachets de stérilisation auto-scellants sont adaptés à la stérilisation d'instruments chirurgicaux, d'équipements de laboratoire ou de petits et moyens ensembles à l'aide de vapeur ou d'oxyde d'éthylène.
  • Fait en papier spécialement traité, moins de fibres libérées lors de l’ouverture de la poche, ce qui réduit le risque de contamination
  • Une nouvelle technologie de film augmente jusqu'à 10 fois la résistance aux chocs du film pour sachets, éliminant ainsi quasiment tout risque de déchirure à l'ouverture.
  • Des indicateurs sont placés entre les deux couches qui composent le film du sachet, empêchant ainsi le décalage et les fuites d'encre.
  • Rencontrez EN ISO Normes 11607 partie 1 et EN 868-4
Spécification
Contenu et stockage Endroit frais et sec
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EN868-5, ISO11607-1, 93/42/CEE, ISO13485, ISO9001
Type de bouchon Auto-adhésif
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Matériau Polyéthylène
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1200
Méthode de stérilisation Vapeur et EtO
Résistance à la traction 6,30 kN/m
Dimensions (L x l) 250 x 130mm
Type de produit Sachet de stérilisation
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (métrique) 130 mm
Épaisseur (métrique) 135 μm