Learn More
Dichlorure d'azobenzène-4,4'-dicarbonyle, TRC
Code produit 30347245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347245 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA931013100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride
CAS 10252-29-6
Formule moléculaire C14H8Cl2N2O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H
SMILES ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl
Nom IUPAC cloruro de 4-[(E)-(4-carbonocloruroilfenil)diazenil]benzoilo
Poids moléculaire (g/mol) 307.13
Poids de la formule 305.9963