Learn More
Dichlorure d'azobenzène-4,4'-dicarbonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Azobenzene-4,4'-dicarbonyl Dichloride |
| CAS | 10252-29-6 |
| Formule moléculaire | C14H8Cl2N2O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H8Cl2N2O2/c15-13(19)9-1-5-11(6-2-9)17-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)20/h1-8H |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)C(=O)Cl |
| Nom IUPAC | cloruro de 4-[(E)-(4-carbonocloruroilfenil)diazenil]benzoilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 307.13 |
| Poids de la formule | 305.9963 |