Learn More
Azobenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11488623 25 g 25g
11498623 100 g 100g
11408633 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488623 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10425.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.00€
    49.65€ / 25g
    Économisez 5.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-33-3 | C12H10N2 | 182.23 g/mol
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼazobenzène est utilisé pour construire des ligands couplés photoswitch pour activer et désactiver lʼactivité des protéines. Il est également utilisé pour augmenter la concentration extracellulaire ou intracellulaire des molécules actives afin dʼétudier le mécanisme dʼaction des neuromédiateurs sympathiques et parasympathiques.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, lʼéther, le benzène et lʼacide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à l’air et à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-33-3
Formule moléculaire C12H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 182.23
Numéro MDL MFCD00003022
Clé InChI DMLAVOWQYNRWNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme azobenzene, diazene, diphenyl, diazobenzene, e-diphenyldiazene, azobisbenzene, azofume, 1,2-diphenyldiazene, azodibenzeneazofume, diphenyldiimide, azobenzide
CID PubChem 2272
ChEBI CHEBI:190358
Nom IUPAC Diphényldiazène
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azobenzene
Point de fusion 65°C to 69°C
Densité 1.203
Point d’ébullition 293°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,917
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 182.23
Pourcentage de pureté ≥97%