Learn More
Azobenzène, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Azobenzene is used to construct photoswitch tethered ligands to turn protein activity on and off. It is also used to increase the extracellular or intracellular concentration of active molecules to study the mechanism of action of sympathetic and parasympathetic neuromediators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lʼazobenzène est utilisé pour construire des ligands couplés photoswitch pour activer et désactiver lʼactivité des protéines. Il est également utilisé pour augmenter la concentration extracellulaire ou intracellulaire des molécules actives afin dʼétudier le mécanisme dʼaction des neuromédiateurs sympathiques et parasympathiques.
Solubilité
Soluble dans lʼalcool, lʼéther, le benzène et lʼacide acétique glacial. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à l’air et à la lumière.
Spécification
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Azobenzene |
| Point de fusion | 65°C to 69°C |
| Densité | 1.203 |
| Point d’ébullition | 293°C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3077 |
| Merck Index | 14,917 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol,ether,benzene and glacial acetic acid. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 182.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |